Dimethylsulfamoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethylsulfamoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethylsulfamoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dimethylsulfamoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13360-57-1 | C2H6ClNO2S | 143.59 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 408595000
Preis (EUR)
648,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
648,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS13360-57-1
IUPAC NameN,N-dimethylsulfamoyl chloride
Molecular FormulaC2H6ClNO2S
InChI KeyJFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN(C)S(Cl)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear to hazy colorless to light yellow
Refractive index1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only