Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) 99.0-101.0%, USP, GMP, Multi-Compendial, J.T.Baker™
Avantor™

Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) 99.0-101.0%, USP, GMP, Multi-Compendial, J.T.Baker™

This product is GMP Manufactured meets JPC (1997), BP, EP and USP Requirements.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadEnvase
4102-F950 kgBidón, envase Flowmor de HDPE
4102-052,5 kgFrasco de polietileno blanco, tapón a prueba de manipulación
4102-0712 kgBalde de polietileno con tapa de rosca
4102-0950 kgBidón de polietileno, tapa abierta
4102-01500 gFrasco de polietileno blanco, tapón a prueba de manipulación
4102-F712 kgBidón, envase Flowmor de HDPE
Número de catálogo 4102-F9
Precio (MXN)
-
Cantidad:
50 kg
Envase:
Bidón, envase Flowmor de HDPE
This product is GMP Manufactured meets JPC (1997), BP, EP and USP Requirements.
This product is GMP Manufactured meets JPC (1997), BP, EP and USP Requirements.
Especificaciones
Punto de ebullición357°C (1013 hPa)
CAS77-86-1
CAS77-86-1
Nombre del producto químico o materialTris(hydroxymethyl)aminomethane
ColorIncolora
Punto de fusión169–172°C
Fórmula molecularNH2C(CH2OH)3
EnvaseBidón, envase Flowmor de HDPE
Sinónimo2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris(hydroxymethyl)methylamine, TRIS base
Para utilizar con (aplicación)Pharma and Biopharma
GradoUSP
Peso molecular (g/mol)121.14
Porcentaje de pureza99.0-101.0%
Forma físicaCrystalline
Cantidad50 kg
Tipo de soluciónBuffer
pH10.0-11.5
Unit SizeEach