Identificadores químicos
CAS1266615-85-3
IUPAC Namesodium 4-[3-(pyridin-2-yl)-6-(4-sulfophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzene-1-sulfonate
Molecular FormulaC20H13N4NaO6S2
InChI KeyZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Ver más