TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), ≥99.0%, from Tromethamine USP, GMP, Biotech Reagent, J.T.Baker™
Avantor™

TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), ≥99.0%, from Tromethamine USP, GMP, Biotech Reagent, J.T.Baker™

GMP Manufactured Product.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengeVerpackung
4106-0712 kgPolyethylen-Becher, Schraubverschluss
4106-01500 gWeiße Poly-Flasche, manipulationssichere Kappe
4106-052,5 kgWeiße Poly-Flasche, manipulationssichere Kappe
4106-0950 kgPolyethylen-Trommel, offener Kopf
4106-F712 kgBecher, HDPE Flowmor-Packung
4106-F950 kgTrommel, HDPE Flowmor-Verpackung
Katalognummer 4106-07
Preis (EUR)
-
Menge:
12 kg
Verpackung:
Polyethylen-Becher, Schraubverschluss
GMP Manufactured Product.
GMP Manufactured Product.
Specifications
CAS1185-53-1
Chemischer Name oder MaterialTRIS HCl
FarbeFarblos
Schmelzpunkt147–153°C
SummenformelNH2C(CH2OH)3·HCl
VerpackungPolyethylen-Becher, Schraubverschluss
SynonymTRIS HCl THAM HCl Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride Trometamol hydrochloride Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride
Zur Verwendung mit (Anwendung)Pharma and Biopharma
GüteMolecular Biology Ultrapure
Molekulargewicht (g/mol)157.6
Reinheit (%)≥99.0%
Physikalische FormCrystalline
Menge12 kg
LösungstypBuffer
Unit SizeEach