DL-α-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
DL-α-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
DL-α-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

DL-α-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7021-09-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 413870250
Preis (EUR)
652,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
652,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7021-09-2
IUPAC Name2-methoxy-2-phenylacetic acid
Molecular FormulaC9H10O3
InChI KeyDIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
SMILESCOC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with NaOH>=98.5 %
Appearance (Color)Off-white to light beige
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point68°C to 72°C
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only