Mezcla de nutrientes F-10 de Ham, suplemento GlutaMAX™
El producto real puede variar
Gibco™

Mezcla de nutrientes F-10 de Ham, suplemento GlutaMAX™

La mezcla de nutrientes F10 de Ham (F-10) fue diseñada para el cultivo sin suero de células de ovario deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
41550088
también denominado 41550-088
500 mL
41550021500 mL
Número de catálogo 41550088
también denominado 41550-088
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 mL
Customize this product
La mezcla de nutrientes F10 de Ham (F-10) fue diseñada para el cultivo sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO). El F-10 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos COS-7, astrocitos de rata primario y células epiteliales de la próstata de rata.

Este medio F-10 se ha modificado de la manera siguiente:

ConSin
• GlutaMAX™• Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
• Rojo de fenol

Está disponible la formulación completa.

En comparación con otros medios basales, el F-10 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-10 ha llevado a varias formulaciones mejoradas, como la mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12).

Sistema de elaboración y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El F-10 Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.

El F-10 Gibco™ no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, por lo general el F-10 requiere una suplementación, por lo general con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El F-10 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Tipo de célulaCélula de mamífero
Concentración1 X
Entorno de cultivoCO2
Osmolalidad275 - 315 mOsm/kg
Línea de productosGibco, GlutaMAX
Tipo de productoMezcla de nutrientes F-10 de Ham
Cantidad500 mL
Duración de almacenamiento12 meses
ClasificaciónLibre de material de origen animal
Culture TypeCultivo de células de mamíferos
FormularioLíquido
EsterilidadEstéril con filtro
Con aditivosGlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivosSin HEPES
pHentre 7 y 7,4
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Preguntas frecuentes

Will depletion, absence, or breakdown of essential growth-promoting components such as glutamine or growth factors reduce the growth rate of my culture?

Yes. If you suspect that this is the case, remove the medium and add fresh medium. Alternatively, you can supplement medium with growth-promoting components. It is also possible to substitute GlutaMax I or II for glutamine in the medium to prevent glutamine exhaustion.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Will the media formulations containing GlutaMAX supplement change with respect to L-glutamine content?

In all media containing GlutaMAX supplement dipeptides as a substitute for L-glutamine, concentration is equimolar with the L-glutamine in the original formulation.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.