Orcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Orcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Orcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Orcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 416581000
Prix (EUR)
-
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Identifiants chimiques
CAS504-15-4
Appearance (Color)Pink to grey to light brown
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point105°C to 110°C
GC>=97.5 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only