L(+)-Penicillamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
L(+)-Penicillamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
L(+)-Penicillamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

L(+)-Penicillamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1113-41-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 416870050
Preis (EUR)
155,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
155,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1113-41-3
IUPAC Name2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid
Molecular FormulaC5H11NO2S
InChI KeyVVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(C)(S)C(N)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO497.5 to 102.5 %
Solubility(5 % in water) Clear colorless
Appearance (Color)White to almost white
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only