Ácido n-fenilbenzohidroxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido n-fenilbenzohidroxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido n-fenilbenzohidroxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido n-fenilbenzohidroxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido n-fenilbenzohidroxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 304-88-1 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
41737025025 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 417370250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS304-88-1
IUPAC NameN-hydroxy-N-phenylbenzamide
Molecular FormulaC13H11NO2
InChI KeyYLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
SMILESON(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Light beige
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrumConforms
Melting point119°C to 123°C
HPLC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only