Natriumbisulfit, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Natriumbisulfit, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Natriumbisulfit, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumbisulfit, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103.05 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 419440025
Preis (EUR)
394,65
Exklusiv online
438,00
Ersparnis 43,35 (10%)
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
394,65
Exklusiv online
438,00
Ersparnis 43,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7631-90-5
IUPAC Namesodium sulfite
Molecular FormulaNaO3S
InChI KeyDWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Na+].[O-]S([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration Iodimetric>=58.5 % (SO2)
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Iron (Fe)=<20 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
RUO – Nur für Forschungszwecke