Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 0,5 M de concentré dans l’eau de qualité HPLC, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 0,5 M de concentré dans l’eau de qualité HPLC, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 0,5 M de concentré dans l’eau de qualité HPLC, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 0,5 M de concentré dans l’eau de qualité HPLC, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Référence 420175000
Prix (EUR)
427,00
Each
Quantité:
500 mL
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
427,00
Each
Identifiants chimiques
CAS5574-97-0
IUPAC Nametetrabutylazanium dihydrogen phosphate
Molecular FormulaC16H38NO4P
InChI KeyARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILESOP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Voir plus
UV(0.01 M in water) 1 cm cell vs HPLC-grade water
UVat 200 nm A: =<0.5
UVat 210 nm A: =<0.03
UVat 300 nm A: =<0.03
Appearance (Form)Clear solution
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
RUO – Research Use Only