o-Toluidindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
o-Toluidindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
o-Toluidindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

o-Toluidindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 421130025
Preis (EUR)
1.711,00
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.711,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS612-82-8
IUPAC Namedihydrogen 3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine dichloride
Molecular FormulaC14H18Cl2N2
InChI KeyLUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Light beige to light grey
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration Argentometric>=98.5 % (on dry substance)
Water=<5 % (K.F.)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only