Xylencyanol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Xylencyanol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Xylencyanol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Xylencyanol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555,616 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 422691000
Preis (EUR)
239,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
239,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4463-44-9
IUPAC Namesodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-6-hydroxybenzene-1,3-disulfonic acid hydride
Molecular FormulaC25H29N2NaO7S2
InChI KeyHLEQELPTFNOLFE-ZCTWALFCSA-N
SMILES[H-].[Na+].CCNC1=CC=C(C=C1C)C(=C1/C=CC(=NCC)C(C)=C1)\C1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Green to dark red to dark blue to purple
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Dye content>=80 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke