Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 422980010
Preis (EUR)
34,60
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
34,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-05-3
IUPAC Namepalladium
Molecular FormulaPd
InChI KeyKDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Pd]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Palladium (Pd)9.7 to 10.3 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke