Nitrato amónico, 98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Nitrato amónico, 98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Nitrato amónico, 98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nitrato amónico, 98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 423350250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS6484-52-2
IUPAC Nameammonium nitrate
Molecular FormulaH4N2O3
InChI KeyDVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
SMILES[NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Adhering crystals
Titration excess NaOH>=97.5 %
Heavy metals (as Pb)=<5 ppm
Residue after ignition=<0.01 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only