Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido clorhídrico, reactivo ACS, solución de aprox. 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500mL
500mL.
2,5 l
25L.
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Frasco de plástico
Número de catálogo 423790025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7647-01-0
IUPAC Namehydrogen chloride
Molecular FormulaClH
InChI KeyVEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Residue after ignition=<0.0005 %
Sulfite (SO3)=<1 ppm
Iron (Fe)=<0.2 ppm
Ammonium (NH4)=<3 ppm
Arsenic (As)=<0.01 ppm
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación