Bicarbonato sódico, +99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Bicarbonato sódico, +99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Bicarbonato sódico, +99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bicarbonato sódico, +99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de plástico
Número de catálogo 424270050
Precio (EUR)
135,65
Precio exclusivo en nuestra web
151,00
Ahorro 15,35 (10%)
Each
Cantidad:
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
135,65
Precio exclusivo en nuestra web
151,00
Ahorro 15,35 (10%)
Each
Identificadores químicos
CAS144-55-8
IUPAC Namesodium hydrogen carbonate
Molecular FormulaCHNaO3
InChI KeyUIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].OC([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Titration with HCl99.7 to 100.3 % (on dried basis)
Heavy metals (ICP-OES)=<5 ppm
Insoluble matter=<0.015 %
Sulfur compounds (as SO4)=<0.003 %
Ver más
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación