Dihidrato de ácido 5-dulfosalicílico, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Dihidrato de ácido 5-dulfosalicílico, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Dihidrato de ácido 5-dulfosalicílico, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dihidrato de ácido 5-dulfosalicílico, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 424511000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS5965-83-3
IUPAC Name2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate
Molecular FormulaC7H10O8S
InChI KeyBHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.O.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Chloride (Cl)=<0.001 %
Iron (Fe)=<0.001 %
Heavy metals (as Pb)=<0.002 %
Residue after ignition=<0.1 %
Salicylic acid=<0.04 % (HOC6H4COOH)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Indicador
RUO – Research Use Only