Thioacetamid, +99 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thioacetamid, +99 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thioacetamid, +99 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Thioacetamid, +99 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 424530250
Preis (EUR)
50,50
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
50,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS62-55-5
IUPAC Nameethanethioamide
Molecular FormulaC2H5NS
InChI KeyYUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(N)=S
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Melting point111°C to 114°C
Titration Argentometric>=99.0 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only