Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
Thermo Scientific™

Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™

Utilice papeles de filtro estándar con estos embudos, que incluyen vástagos largos y estrías externas que eliminan el bloqueo de aire.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro del área superior (métrico)Capacidad (métrico)Formato
4250-0100PK
también denominado 4250-0100
104 mm254 mlPack of 4
4250-003534 mm10 mlCase of 36
4250-0035PK
también denominado 4250-0035
34 mm10 mlPack of 12
4250-005555 mm41 mlCase of 36
4250-0055PK
también denominado 4250-0055
55 mm41 mlPack of 12
4250-006566 mm64 mlCase of 36
4250-0065PK
también denominado 4250-0065
66 mm64 mlPack of 12
4250-007577 mm114 mlCase of 36
4250-0075PK
también denominado 4250-0075
77 mm114 mlPack of 6
4250-0100104 mm254 mlCase of 24
4250-0160158 mm976 mlCase of 12
4250-0160PK
también denominado 4250-0160
158 mm976 mlPack of 2
Número de catálogo 4250-0100PK
también denominado 4250-0100
Precio (EUR)
33,90
Pack of 4
Diámetro del área superior (métrico):
104 mm
Capacidad (métrico):
254 ml
Unit Size:
Pack of 4
Precio (EUR)
33,90
Pack of 4

Los embudos de polipropileno para análisis Thermo Scientific™ Nalgene con vástagos largos y rebordes externos se utilizan con papeles de filtro estándar.

Las estrías externas impiden la formación de burbujas de aire. Químicamente resistente a una amplia variedad de productos y reactivos de laboratorio. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.

  • Cuerpo del embudo en ángulo de 60° y provisto de estrías internas con una inclinación de 58° para facilitar la filtración.
  • Las estrías externas impiden la formación de burbujas de aire.
  • Embudos fabricados en polipropileno inastillable para proporcionar años de uso fiable en el laboratorio.
  • Diseñados para utilizar con papeles de filtro estándar.
  • Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
DescripciónEmbudos de análisis, polipropileno, diámetro superior: 104 mm; longitud del vástago: 99 mm
Diámetro del tubo (métrico)9 mm
Diámetro del área superior (métrico)104 mm
Longitud del tubo (métrico)99 mm
Cantidad24
Capacidad (métrico)254 ml
MaterialPolipropileno
Unit SizePack of 4