1,4-Pentadien-3-ol, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
1,4-Pentadien-3-ol, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
1,4-Pentadien-3-ol, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,4-Pentadien-3-ol, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 922-65-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 426240250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS922-65-6
IUPAC Namepenta-1,4-dien-3-ol
Molecular FormulaC5H8O
InChI KeyICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(C=C)C=C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
GC>=96.0 %
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Refractive index1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Stabilizer0.2 to 0.8 % Hydroquinone
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only