Éter etílico de etinilo, solución al 40 % de peso en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Éter etílico de etinilo, solución al 40 % de peso en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Éter etílico de etinilo, solución al 40 % de peso en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Éter etílico de etinilo, solución al 40 % de peso en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éter etílico de etinilo, solución al 40 % de peso en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
429061000100 mLFrasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 429061000
Precio (EUR)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS927-80-0
IUPAC Nameethoxyethyne
Molecular FormulaC4H6O
InChI KeyWMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC#C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to yellow to red to brown
Appearance (Form)Solution
Refractive index1.3750 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC45 to 55 % w/w
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación