Ortoformiato de trietilo, 98 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Ortoformiato de trietilo, 98 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Ortoformiato de trietilo, 98 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ortoformiato de trietilo, 98 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 429278000
Precio (USD)
-
Cantidad:
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS122-51-0
IUPAC Name(diethoxymethoxy)ethane
Molecular FormulaC7H16O3
InChI KeyGKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(OCC)OCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Water=<0.005 %
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=97.5 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only