Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
El producto real puede variar
Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón

Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón

Utilice estos embudos químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. Resistentes a productos químicos, a prueba de fugas y sin lubricación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)IncluyeFormato
4301-0125PK
también denominado 4301-0125
125 mLTapón de ETFEPack of 1
4301-0125125 mlCierre de 28 mmCase of 4
4301-1000PK
también denominado 4301-1000
1000 mLTapón de ETFEPack of 1
4301-2000PK
también denominado 4301-2000
2000 mLTapón de ETFEPack of 1
4301-0250250 mlCierre de 33 mmCase of 4
4301-0250PK
también denominado 4301-0250
250 mlCierre de 33 mmPack of 1
4301-0500500 mlCierre de 43 mmCase of 4
4301-0500PK
también denominado 4301-0500
500 mlCierre de 43 mmPack of 1
4301-10001000 mlCierre de 53 mmCase of 4
4301-20002000 mlCierre de 53 mmCase of 2
Número de catálogo 4301-0125PK
también denominado 4301-0125
Precio (EUR)
166,00
Pack of 1
Capacidad (métrico):
125 mL
Incluye:
Tapón de ETFE
Unit Size:
Pack of 1
Precio (EUR)
166,00
Pack of 1
Utilice estos embudos de separación Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon® químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. El conjunto de llave de paso de TFE ofrece una excelente resistencia química, es a prueba de fugas† y no requiere lubricación ya que se puede desinfectar químicamente. Más transparentes que nuestros embudos de separación de polipropileno. Compatibles con todos los disolventes y reactivos de laboratorio habituales. No se astillan, rompen ni fragmentan como los embudos de separación de vidrio.
Características:
  • Resistentes a roturas e impermeables a cualquier producto químico utilizado en el embudo de separación.
  • Sin ftalatos que contaminen los análisis.
  • Útiles en las separaciones radiológicas y peligrosas.
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas
  • Longitud del tubo: 65mm

Incluye:

Embudo de FEP Teflon™, llave de paso de TFE y tapón de rosca de ETFE Tefzel™

Información para pedidos:

Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidades para 125 ml y 1 L, solicite el n.º de cat. 714301-1025.  Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidad para 2 L, solicite el n.º de cat. 714301-1050.

Nota:

El embudo se puede esterilizar en autoclave; la llave de paso se puede esterilizar químicamente. No es necesario lubricar la llave de paso.

Teflon™ y Tefzel™ son marcas comerciales registradas de DuPont utilizadas bajo licencia por Nalgene Nunc International Corporation.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
IncluyeTapón de ETFE
Capacidad (métrico)125 mL
Altura (métrico)258 mm
MaterialTeflon FEP
Tipo de productoSeparatory Funnel
Unit SizePack of 1