Cables y enchufes alternativos para ultracongeladores
Thermo Scientific™

Cables y enchufes alternativos para ultracongeladores

Cumpla los requisitos locales mediante los cables y enchufes alternativos Thermo Scientific™ para ultracongeladores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipotipo de tapónAmperajeTensión
430266enchufes estándarNEMA L5-20P EE. UU.20 A120 V
AR230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)Argentina16 A230 V
430267enchufes estándarNEMA L6-15P EE. UU.15 A230 V
AU230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)Australia16 A230 V
AR230V16AESPECIALIDAD PlugArgentina16 A230 V
BR230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)Brasil16 A230 V
AU230V16AESPECIALIDAD PlugAustralia16 A230 V
CH230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)China16 A230 V
BR230V16AESPECIALIDAD PlugBrasil16 A230 V
DK230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)Dinamarca16 A230 V
CH230V16AESPECIALIDAD PlugChina16 A230 V
EU230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)EU continental16 A230 V
DK230V16AESPECIALIDAD PlugDinamarca16 A230 V
IN230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)India16 A230 V
EU230V16AESPECIALIDAD PlugEU continental16 A230 V
IS230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)Israel16 A230 V
IN230V16AESPECIALIDAD PlugIndia16 A230 V
IT230V16ACSTapón especial (instalado en el campo)Italia16 A230 V
IS230V16AESPECIALIDAD PlugIsrael16 A230 V
IT230V16AESPECIALIDAD PlugItalia16 A230 V
UK230V13ACSTapón especial (instalado en el campo)Reino Unido13 A230 V
SW230V16AESPECIALIDAD PlugSuiza16 A230 V
US125V20ACSCierre giratorio (instalado en el campo)NEMA 6-20P EE. UU.20 A115 V
UK230V13AESPECIALIDAD PlugGran Bretaña13 A230 V
US230V15ACSCierre giratorio (instalado en el campo)NEMA 6-15 P15 A230 V
US125V20Aenchufes estándarNEMA 5-20 EE. UU.20 A
US230V15ATLCierre giratorio (instalado de fábrica)NEMA 6-15 P15 A230 V
US230V15Aenchufes estándarNEMA 6-1515 A230 V
TL230V15AEnchufe estándar (instalado de fábrica)NEMA 6-15 P15 A230 V
US230V20ATLCierre giratorio (instalado de fábrica)NEMA 6-20P EE. UU.15 A230 V
TL230V20ACierre giratorio (instalado en el campo)NEMA 6-20P EE. UU.20 A230 V
Número de catálogo 430266
Precio (USD)
-
Tipo:
enchufes estándar
tipo de tapón:
NEMA L5-20P EE. UU.
Amperaje:
20 A
Tensión:
120 V
Cumpla los requisitos locales mediante los cables y enchufes alternativos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Las opciones incluyen una amplia gama de enchufes estándar y especiales para Norteamérica y los mercados internacionales.
Especificaciones
Amperaje20 A
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific™ TDE Series, HERAfreeze HFU B, Revco™ ExF/DxF, Thermo Scientific™ TSE Series, Thermo Scientific™ TSE Series
Tipoenchufes estándar
tipo de tapónNEMA L5-20P EE. UU.
Tensión120 V
Unit SizeEach