5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1073355-14-2 | C12H15BN2O3 | 246.07 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 430470010
Preis (EUR)
97,40
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
97,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1073355-14-2
IUPAC Name5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzoxadiazole
Molecular FormulaC12H15BN2O3
InChI KeyMQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=96.0 %
Appearance (Color)White to yellow to tan
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Melting point86°C to 91°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only