Epiclorohidrina, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Epiclorohidrina, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Epiclorohidrina, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Epiclorohidrina, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Epiclorohidrina, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 430711000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS106-89-8
IUPAC Name2-(chloromethyl)oxirane
Molecular FormulaC3H5ClO
InChI KeyBRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYNA-N
SMILESClCC1CO1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Water=<0.02 % (K.F.)
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=98.5 %
Refractive index1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only