Columnas de HPLC ProPac™ 3R SCX 3 μm
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC ProPac™ 3R SCX 3 μm

Get the performance you need with ProPac™ 3R SCX HPLC columns. Suitable for charge variant separations and recommended for therapeutic proteins, mAbs, ADCs, and biosimilar proteins.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Caudal
43103-102068100 mm2 mmDe 0,1 a 0,2 ml/min
43103-05206850 mm2 mmDe 0,1 a 0,3 ml/min
43103-05406850 mm4 mmDe 0,3 a 0,5 ml/min
43103-104068100 mm4 mmDe 0,3 a 0,5 ml/min
Número de catálogo 43103-102068
Precio (EUR)
1.411,83
Each
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Caudal:
De 0,1 a 0,2 ml/min
Precio (EUR)
1.411,83
Each

Use Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3 μm HPLC columns to provide the reproducibility, resolution, and robustness needed for protein characterization. These columns are ideal for charge variant analysis and recommended for use with therapeutic proteins, monoclonal antibodies (mAbs), antibody drug conjugates (ADCs), and biosimilar proteins.

Designed with bio-inert materials to reduce secondary interactions, our ProPac 3R SCX columns deliver the performance you need over a broad range of pH's, temperatures, and mobile phase compositions with excellent recovery and low carryover.

Suitable for use with mass spectrometry (MS).

Maximización de la reproducibilidad, la resolución y la solidez

La columna HPLC ProPac 3R SCX 3 μm es un potente intercambiador de cationes con el grupo funcional ácido sulfónico , adecuado para su uso en aplicaciones de biomoléculas. Estas columnas de cromatografía de intercambio iónico especializadas proporcionan una evaluación cualitativa y cuantitativa del análisis de variantes de carga a los científicos biofarmacéuticos que necesitan capacidades de resolución reproducibles al identificar y cuantificar los perfiles de variantes de carga de las proteínas.

Nuestras columnas ProPac 3R SCX ofrecen un rendimiento superior para la caracterización de proteínas, incluidos anticuerpos monoclonales (mAb), proteínas terapéuticas, conjugados de anticuerpos y fármacos (ADC) y proteínas biosimilares.

Características de la columna:

  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de variantes de proteínas estrechamente relacionadas
  • Separaciones de alta resolución inigualables
  • Picos de alta eficiencia con una excelente recuperación
  • Capacidad superior a la de otras columnas basadas en partículas no porosas
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote superior elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad.
  • Compatible con espectrometría de masas (EM)

Recomendamos nuestros tampones de gradiente de pH CX-1 cuando se utilizan estas columnas con LC-UV/LC-FLD.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
CaudalDe 0,1 a 0,2 ml/min
Presión máxima4500 psi (310 bar)
Compatibilidad de fase móvilRecomendado para su uso con tampones de pH CX-1
Material de embalajeResina polimérica monodispersa
Fase estacionariaPatentado
TemperaturaAmbiente a 60 °C
Diámetro (métrico)2 mm
Longitud (métrico)100 mm
MaterialMaterial de PEEK
Tamaño de partículas3 μm
FaseFuerte intercambio cationes
Tamaño de poroNo poroso
Línea de productosProPac
TécnicaBio-LC
pHDe 2 a 12
Unit SizeEach