Metil 2-metil-1,3-benzoxazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Metil 2-metil-1,3-benzoxazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Metil 2-metil-1,3-benzoxazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Metil 2-metil-1,3-benzoxazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 136663-21-3 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 432400050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS136663-21-3
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point65°C to 69°C
HPLC>=96.0 %
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only