Product Image
Applied Biosystems™

1- Methylimidazole/THF, Capping Formula B

Cap B is a mix of NMI (N-methylimidazole) and THF (tetrahydrofuran).
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
43408614 x 450 mL
400785180 mL
401175450 mL
43408664 x 180 mL
Número de catálogo 4340861
Precio (MXN)
-
Cantidad:
4 x 450 mL
Contiene 4 bolsas Trap-Pak™ llenas de CapB.

Cap B es una mezcla de NMI (N-metilimidazol) y THF (tetrahidrofurano).

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Sintetizador de ADN 3900
FormatoLíquido
Tipo de producto1-metilimidazol/tetrahidrofurano
Cantidad4 x 450 mL
Tipo de reactivoDisolvente o reactivo general
Unit Size4 x 450 mL
Contenido y almacenamiento
4 × 450 ml