N-Metil-1,2-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Metil-1,2-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Metil-1,2-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Metil-1,2-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4760-34-3 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 434230050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS4760-34-3
IUPAC NameN1-methylbenzene-1,2-diamine
Molecular FormulaC7H10N2
InChI KeyRPKCLSMBVQLWIN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCNC1=CC=CC=C1N
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=96.0 %
Appearance (Color)Clear yellow to red to dark brown

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only