5-Amino-2-cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Amino-2-cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Amino-2-cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Amino-2-cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 56621-90-0 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 434320010
Precio (EUR)
145,00
Each
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
145,00
Each
Identificadores químicos
CAS56621-90-0
IUPAC Name2-chloropyrimidin-5-amine
Molecular FormulaC4H4ClN3
InChI KeyDZBKIOJXVOECRA-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CN=C(Cl)N=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder or solid
Appearance (Color)Yellow to brown
GC>=94.0 %
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only