DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Applied Biosystems™
DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Das DS-30 Matrix Standard-Kit enthält vier Oligonukleotide, die mit 6-FAM™, HEX™, NED™ und ROX™ gekennzeichnet und in einem einzelnen RöhrchenWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
43458278 Durchläufe
Katalognummer 4345827
Preis (EUR)
312,65
Exklusiv online
355,00
Ersparnis 42,35 (12%)
Each
Menge:
8 Durchläufe
Preis (EUR)
312,65
Exklusiv online
355,00
Ersparnis 42,35 (12%)
Each
Das DS-30 Matrix Standard-Kit enthält vier Oligonukleotide, die mit 6-FAM™, HEX™, NED™ und ROX™ gekennzeichnet und in einem einzelnen Röhrchen vorgemischt sind.Dieses Matrix Standard-Kit dient zum Generieren der “Multikomponenten-Matrix”, die für die Analyse fluoreszierender farbstoffmarkierter DNA-Fragmente auf Applied Biosystems™ Systemen der Serien 3100 und 3130 erforderlich ist.Mithilfe der Datenerfassungssoftware für diese Instrumente können die Proben nach Markierung mit den vier verschiedenfarbig fluoreszierenden Farbstoffen automatisch in nur einer Kapillare analysiert werden.
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte)SeqStudio™ 3500, 3730xl und 3130 Serie Instrumente
Menge8 Durchläufe
Empfohlene LagerungEnthält 4 Oligonukleotide, die jeweils mit 6FAM™, HEX™, NED™ und ROX™ gekennzeichnet sind.Für Spektralkalibrierung mit Farbstoffsatz D.Das Kit bei 2 – 8 °C lagern.Nicht einfrieren.
VersandbedingungNasseis
Unit SizeEach
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
What is a spectral calibration?
A spectral calibration is an algorithm applied to raw data, which converts it into the component 4 or 5 dye data stored in the sample files. A spectral is created for a specific dye set (combination of dyes), array type (4 or 16 capillaries), and array length (36cm or 50cm). It is used to correct for the natural overlap of the fluorescent dyes.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Capillary Electrophoresis Instruments Support Center.
Which fragment analysis matrix standards can I use for my Applied Biosystems 3130 Series instrument?
DS-02 (Dye Set E5), DS-30 (Dye Set D), DS-31 (Dye Set D), DS-32 (Dye Set F), and DS-33 (Dye Set G5) are all supported on the Applied Biosystems 3130 Series systems. Please refer to the Applied Biosystems 3130/3130xl Genetic Analyzers Getting Started Guide (http://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/cms_041468.pdf) for more information.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Capillary Electrophoresis Applications Support Center.
I am using only one dye for fragment analysis but I see peaks in other colors below my peak of interest. Why is this?
If the peaks in other colors are directly below the peak of interest, the issue could be that the fluorescent dye being used is not part of the selected dye set, the spectral calibration needs to be performed, or the peaks are offscale. Confirm that the dye set selected on the instrument is compatible with the dye being used, run a new spectral calibration if the correct dye set has been selected and, if the signal intensity is too high, decrease sample concentration during PCR or when preparing samples for electrophoresis.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Capillary Electrophoresis Applications Support Center.
Can I switch dyes during a fragment analysis project?
We do not recommend that you switch dyes in the middle of a project. Switching dyes may result in a shift in the allele sizes as dyes differ in their mobility. If dyes are switched in the middle of a project, it will be necessary to identify the size shift for all the markers/targets in the amplicon product range. The size shift will be consistent throughout the project and it is only necessary to make the adjustment once.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Capillary Electrophoresis Applications Support Center.
What is a dye set?
A dye set is a combination of dyes that have minimum spectral overlap, which will allow you to multiplex products of similar size using different dyes. Although the size ranges may overlap, the use of a different dye will allow the software to easily distinguish between these products.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Capillary Electrophoresis Applications Support Center.