Ácido 6-cloropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 6-cloropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 6-cloropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 6-cloropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4684-94-0 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 436660010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS4684-94-0
IUPAC Name6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Molecular FormulaC6H4ClNO2
InChI KeyZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream to tan
Appearance (Form)Powder or crystalline powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only