Product Image
Applied Biosystems™

Plate Base (heat seal) for 3730 Systems, Fast (0.1 mL), 96 well

This is a 96-well Plate Base (Heat Seal) for use ONLY with MicroAmp™ Fast 96-well Reaction Plate (0.1 ml, with and without barcodes), on 3730 and 3730xl DNA Analyzers.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
43674734 Ea.
Número de catálogo 4367473
Precio (MXN)
-
Cantidad:
4 Ea.

This is a 96-well Plate Base (Heat Seal) for use ONLY with MicroAmp™ Fast 96-well Reaction Plate (0.1 ml, with and without barcodes), on 3730 and 3730xl DNA Analyzers.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Secuenciación
Para utilizar con (equipo)Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730
Compatibilidad de placas96-Well Plate, Fast (0.1 ml)
Tipo de productoPlate Base
Cantidad4 Ea.
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Formato96-well Plate
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Each package contains 4 units.