Mezcla maestra para PCR <i>Power</i> SYBR&trade; Green
Applied Biosystems™

Mezcla maestra para PCR Power SYBR™ Green

Disfrute de una inmejorable cuantificación de ácido nucleico con la mezcla maestra Applied Biosystems™Power SYBR™ Green.La mezcla maestra Power SYBR™Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
436870810 x 5 ml
43685771 x 1 ml
43676591 x 5mL
43687062 x 5mL
43687025 x 5mL
43676601 × 50 ml
Número de catálogo 4368708
Precio (MXN)
85,578.52
Each
Cantidad:
10 x 5 ml
Precio (MXN)
85,578.52
Each
Disfrute de una inmejorable cuantificación de ácido nucleico con la mezcla maestra Applied Biosystems™Power SYBR™ Green.La mezcla maestra Power SYBR™ ofrece una sensibilidad y una reproducibilidad inmejorables, ya que detecta incluso la cantidad ínfima de dos copias de un gen diana en una amplia gama de concentraciones de plantillas.

• Todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de PCR basadas en tintes con SYBR™ Green en un cómodo formato de tubo único.La mezcla maestra para PCR Power SYBR™ Green contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los cebadores, para una PCR en tiempo real superior basada en reactivos SYBR™ Green
• La formulación optimizada contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ altamente purificada, LD para ofrecer una mayor sensibilidad que la mezcla maestra de PCR SYBR™ Green clásica
• La mezcla maestra para PCR Power SYBR™ Green contiene una mezcla de dTTP/dUTP que es compatible con AmpErase™ UNG, para minimizar la contaminación por arrastre
• Incluye una versión exclusiva de colorante ROX™, una referencia pasiva interna, para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PC para minimizar la variabilidad entre pocillos que resulta de una variedad de causas, como el error de pipeteo y la evaporación de muestras
• La química de PCR basada en reactivos Power SYBR™ Green sustituye fácilmente a la mezcla maestra de PCR SYBR™ Green existente en los protocolos Applied Biosystems™ utilizando las mismas condiciones de configuración y ciclo térmico

Producto alternativo
Pruebe la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, nuestra mezcla maestra de alto rendimiento más reciente basada en colorantes SYBR para un rendimiento superior a un precio muy competitivo.Con la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, hemos tomado lo mejor de la mezcla maestra de Power PCR SYBR Green y hemos añadido capacidades adicionales para su análisis de expresión génica.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System
FormatoTubo
N.º de reacciones2000 reacciones
Colorante de referencia pasivaROX (premezclado)
PolimerasaADN polimerasa AmpliTaq Gold, AmpliTaq Gold LD
Línea de productosSYBR
Tipo de productoMezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Grado de pureza o calidadLD (ADN bajo)
Cantidad10 x 5 ml
Tipo de muestraADN (genómico), ADNc
Suficiente para2000 reacciones de 50 μl cada una
Volumen10 x 5 ml
Concentración2X
Método de detecciónSYBR
Para utilizar con (aplicación)PCR en tiempo real (PCRq)
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Etiqueta o tinteSYBR Green
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
La mezcla 2X contiene colorante SYBR™ Green 1, ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ LD, mezcla de dNTPs con dUTP/dTTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Contiene 10 × frasco de 5 ml, suficiente para 2000 reacciones de 50 µl cada una.

Almacenar a -20 °C.

La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).

Preguntas frecuentes

What can I do to improve the sensitivity of my qPCR assay?

If you are targeting a low-abundance gene, you may have trouble getting Ct values in a good, reliable range (Ct > 32). To increase the sensitivity of the assay, you may want to consider the following:

- Increase the amount of RNA input into your reverse transcription reaction, if possible
- Increase the amount of cDNA in your qPCR reaction (20% by volume max)
- Try a different reverse transcription kit, such as our SuperScript VILO Master Mix, for the highest cDNA yield possible
- Consider trying a one-step or Cells-to-CT type workflow (depending on your sample type)

How do I set the baseline for my qPCR experiment?

Most times your instrument software can automatically set a proper baseline for your data. Check out our short video, Understanding Baselines, for more information on how to set them (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5BjFAJHW-bE).

How do I set the threshold for my qPCR experiment?

In most cases your instrument software can automatically set a proper threshold for your data. Check out our short video, Understanding Thresholds, for more information on how to set them (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H_xsuRQIM9M).

I am not getting any amplification with my TaqMan Assay or SYBR Green primer set. What is causing this?

There could be several reasons for no amplification from an assay or primer set. Please see these examples and suggested solutions in our Real-Time Troubleshooting Tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/qpcr-education/real-time-pcr-troubleshooting-tool/gene-expression-quantitation-troubleshooting/no-amplification.html) for more details.

I am getting amplification in my no-template control (NTC) wells in my qPCR experiment. What is causing this?

There could be several reasons for amplification in a NTC well. Please see these examples and suggested solutions in our Real-Time Troubleshooting Tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/qpcr-education/real-time-pcr-troubleshooting-tool/gene-expression-quantitation-troubleshooting/amplification-no-template-control.html) for more details.