Zinc sulfate heptahydrate, granular, USP, FCC, GMP, J.T.Baker™
Avantor™

Zinc sulfate heptahydrate, granular, USP, FCC, GMP, J.T.Baker™

Food GMP Manufactured Product and meets USP and F.C.C Requirements.Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 g
12 kg
Número de catálogo 4384-07
Precio (MXN)
-
Cantidad:
12 kg
Food GMP Manufactured Product and meets USP and F.C.C Requirements.
Especificaciones
CAS7446-20-0
Nombre del producto químico o materialZinc sulfate heptahydrate
Colorwhite
Punto de fusión100°C
Fórmula molecularZnSO4·7H2O
EnvasePoly pail, screw top
SinónimoZinc Sulfate hydrate, Zinc sulphate heptahydrate, ZnSO4
GradoUSP
Peso molecular (g/mol)287.54
Porcentaje de pureza99.0-108.7%
Forma físicaCrystalline Powder
Cantidad12 kg
Unit SizeEach