Product Image
Applied Biosystems™

Path-ID™ qPCR Master Mix with Manual

Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix is a convenient enzyme, buffer, and dNTP mix for TaqMan™ probe-based, real-time PCR detection ofMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
4388643M100 reacciones
4388644M500 reacciones
Número de catálogo 4388643M
Precio (MXN)
-
N.º de reacciones:
100 reacciones
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix is a convenient enzyme, buffer, and dNTP mix for TaqMan™ probe-based, real-time PCR detection of DNA targets. It is optimized for targets of importance in animal health and to function in the presence of PCR inhibitors. The mix is supplied in one tube suitable for 100 reactions. With the exception of PCR primers and probes for your target, the master mix contains everything you need for real-time PCR, including:
• AmpliTaq Gold™ ultrapure thermostable DNA polymerase designed for automatic hot start, to minimize nonspecific PCR products
• Optimized buffer and dNTP concentration, for reliable PCR
• Passive internal reference, based on proprietary ROX™ dye, for precise data analysis.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
FormatoTubo
Inicio en calienteBuilt-In Hot Start
N.º de reacciones100 reacciones
Colorante de referencia pasivaROX (premezclado)
PolimerasaADN polimerasa AmpliTaq Gold
Línea de productosAmbion, Path-ID
Tipo de productoqPCR Master Mix
Grado de pureza o calidadUP (ultrapura)
Cantidad100 reactions
Suficiente para100 reacciones
Concentración2X
Método de detecciónSonda de cebado
Para utilizar con (aplicación)Animal Health, Pathogen Detection
FormularioLíquido
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónrápida o estándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.