Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Thermo Scientific™

Nunc™ MicroWell™ MiniTrays

Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerWellanzahlVerschluss inklusiveSterilität
43922560Inklusive VerschlussUnsteril
43873372Inklusive VerschlussUnsteril
45225660Inklusive VerschlussSteril
47037872Inklusive VerschlussSteril
47240060Verschluss nicht inbegriffenSteril
Katalognummer 439225
Preis (EUR)
-
Wellanzahl:
60
Verschluss inklusive:
Inklusive Verschluss
Sterilität:
Unsteril

Schaffen Sie Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.

  • Eingeschränkte Proteinadsorption
  • Deckel besitzen gekappte Ecken zur einfachen Orientierung
  • Große, erhabene alphanumerische Markierung
  • Einzigartige Oberflächenbehandlung zum besseren Durchmischen von Proben und Reagenzien
  • MiniTrays für serologische Anwendungen besitzen etwas kleinere Wells
Specifications
Verschluss inklusiveInklusive Verschluss
VerschlussmaterialPolystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung)Für serologische Anwendungen
EnthältDeckel
Länge (metrisch)84 mm
Anzahl pro Karton100
Anzahl pro Packung10
FormRechteckig
TypZellkultur-Schale
Breite (metrisch)59 mm
BodenformFlach
Höhe (metrisch)59 mm
MaterialPolystyrol
SterilitätUnsteril
OberflächenbehandlungNunclon Delta
Wellanzahl60
Unit SizeCase of 100