Product Image
Applied Biosystems™

Hydroshear DNA Shearing Device (115 V)

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
43928891 instrumento
Número de catálogo 4392889
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 instrumento
The Hydroshear™ is a reproducible and controllable method for generating random DNA fragments of specific sizes used for mate-paired library preparations in the SOLiD™ System and 5500 series Genetic Analyzers. This instument includes the Hydroshear™ for use with 115V.

For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Amperaje15 A
DimensionesW 130cm X D 250cm X H 300cm
Tipo de producto finalMate-Paired Libraries
Para utilizar con (equipo)SOLiD™ 4 System, SOLiD™ 3 Plus System
Compatibilidad de alto rendimientoNot High-throughput Compatible (Manual)
BibliotecasMate-Paired Library
Tensión máx.120 V
Entorno operativoTemperature: 15°C-24°C
Sistema operativoWindows
Línea de productosHydroShear
Cantidad1 instrumento
Volumen de muestra40 to 500 μL
Peso (métrico)5.4 kg
FormatoTubo
Unit Size1 instrument