Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede PlatteWeitere Informationen
Have Questions?
Katalognummer
Menge
4414122
1 Standardplatte
Katalognummer 4414122
Preis (EUR)
267,00
Each
Menge:
1 Standardplatte
Preis (EUR)
267,00
Each
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.Der TaqMan® Array mit 96-Well-Platte für den humanen CREB-Signalweg enthält 92 Assays für Gene, die mit dem CREB-Signalweg assoziiert sind, und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
ForschungskategorieZellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Onkologie, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Entwicklung
TypArray-Platte
Format96-Array-Platte
SpeziesHuman
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
What is the minimum amount of TaqMan array plates I need to purchase to submit an order?
The minimum amount of TaqMan Array plates needed to submit an order is based on the plate type:
• Inventoried TaqMan array plates: 1 plate
• TaqMan Flexible Content panel array plates: 6 plates
• Custom TaqMan array plates: 6 plates
• Specialty TaqMan array plates: 10-20 plates (depends on assay format and configuration). Please contact our Specialty Plates team at Specialty_Plates@thermofisher.com for details.
Can our TaqMan Array Plates be run on non-Applied Biosystem real-time PCR instruments?
We recommend using our Plastics Selection Tool to verify which plates are compatible with your instrument model, https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-plastics/plastics-selection-guide.html.
Based on our testing, the 96-well TaqMan Array Plates can be used on the following non-Applied Biosystem real-time PCR instruments:
• Standard (0.2mL) 96-well Plates: Bio-Rad IQ5
• Fast (0.1mL) Plates: Bio-Rad CFX Connect and Bio-Rad CFX96 Touch
How do I obtain TaqMan documentation files for my TaqMan array plates?
Beginning in April 2016, TaqMan documentation files for TaqMan Array Plates (assay information files (AIF), experimental setup files, and plate layout files) can be downloaded from the Thermo Fisher Scientific website at https://www.thermofisher.com/taqmanfiles. To obtain your TaqMan documentation files:
• Select the appropriate product type.
• Enter the information being requested for the product type.
• Fixed TaqMan array plates: Enter the Part number and Batch number
• TaqMan Flexible Content panel array plates/Custom TaqMan array plates: Enter the Sales Order number and Batch number
• Click Submit.