Product Image
Applied Biosystems™

TaqMan™ Array Human DNA Damage Induced 14-3-3 Sigma Signaling

Die Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human DNA Damage Induced 14-3-3 Sigma Signaling 96-Well-Platte enthält 28 Assays für Gene, die mitWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
44141261 Standardplatte
Katalognummer 4414126
Preis (EUR)
196,84
Exklusiv online
259,00
Ersparnis 62,16 (24%)
Each
Menge:
1 Standardplatte
Preis (EUR)
196,84
Exklusiv online
259,00
Ersparnis 62,16 (24%)
Each
Die Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human DNA Damage Induced 14-3-3 Sigma Signaling 96-Well-Platte enthält 28 Assays für Gene, die mit der durch DNA-Schäden induzierten 14-3-3 Sigma-Signalgebung assoziiert sind, und 4 Assays für Kandidatengene zur endogenen Kontrolle.Alle Assays sind dreifach beschichtet.Gensignaturplatten sind 96-Well-Platten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert sind.Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.

• Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
• Schnelle Lieferung; auf Ihrem Tisch in Tagen
• Praktisch; getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets werden in einer 96-Well-Platte geliefert; fügen Sie einfach Mastermix und Ihre Probe hinzu
• Gleiche TaqMan™Assay-Qualität, neues Format

TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format kommerziell erhältlich sind.In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen dem im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™Assay und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden.Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse eines Experiments, bei dem der lineare Bereich der beiden Formate verglichen wurde und kein Leistungsunterschied festgestellt werden konnte.

Einfach Mastermix und Probe hinzufügen und mit dem Cycling beginnen
Ideal für Projekte wie die Validierung von Microarray- und RNAi-Daten und Studien von Signalwegen. Die Platten enthalten genau die richtige Menge an TaqMan™Assay in jedem Well: ausreichend für eine 20 μl-Reaktion.Die Mindestbestellmenge beträgt nur drei Gensignatur-Platten, was es für viele Labore erschwinglich macht und wodurch weniger einzeln gekaufte TaqMan™Assays ungenutzt weggeworfen werden.Sparen Sie viel Zeit beim Vorbereiten Ihrer Experimente.Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und beginnen Sie mit dem Cycling.

Abbildung 2 ist ein Beispiel für ein Platten-Layout mit Gen-Symbolen und Assay-IDs

Die Plattenkarte gewährleistet eine korrekte Datenkennzeichnung und einfache Neuanordnung
Jede Packung TaqMan™ Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkonfigurationskarte (siehe Abbildung 2) zusammen mit den Details jedes TaqMan™ Assays enthält.Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der experimentellen Daten zu ermöglichen und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen.

Einfache Handhabung
Jedes TaqMan™ Array-Platten-Well enthält einen einzelnen TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion.Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.Wenn Sie bereit sind, Ihre Assays auszuführen, fügen Sie einfach den PCR-Mastermix und Ihre cDNA-Probe hinzu, versiegeln Sie die Platte, und beginnen Sie mit dem Cycling auf einem Echtzeit-PCR-Gerät.

Kompatibilität
TaqMan™ Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan™ Genexpression-Mastermix optimiert, sind aber auch mit TaqMan™ Universalem PCR-Mastermix kompatibel.Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan™ Array-Platten auch mit dem TaqMan™ Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und dafür empfohlen).TaqMan™ Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit 96-Well Plattenkapazität laufen.Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900HT Fast Echtzeit-PCR-Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 μl Reaktionsvolumen verwendet wurden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
FormGetrocknet
EnthältTaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
Interne SondenmodifikationMGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder FarbstoffFAM
ProduktlinieTaqMan
ReinigungsverfahrenStandard
Menge1 Standardplatte
ReaktionsgeschwindigkeitStandard
ForschungskategorieApoptose, DNA-Replikation und -reparatur, Onkologie, Signaltransduktion
TypArray-Platte
Format96-Array-Platte
SpeziesHuman
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the minimum amount of TaqMan array plates I need to purchase to submit an order?

The minimum amount of TaqMan Array plates needed to submit an order is based on the plate type:
• Inventoried TaqMan array plates: 1 plate
• TaqMan Flexible Content panel array plates: 6 plates
• Custom TaqMan array plates: 6 plates
• Specialty TaqMan array plates: 10-20 plates (depends on assay format and configuration). Please contact our Specialty Plates team at Specialty_Plates@thermofisher.com for details.

Can our TaqMan Array Plates be run on non-Applied Biosystem real-time PCR instruments?

We recommend using our Plastics Selection Tool to verify which plates are compatible with your instrument model, https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-plastics/plastics-selection-guide.html.

Based on our testing, the 96-well TaqMan Array Plates can be used on the following non-Applied Biosystem real-time PCR instruments:
• Standard (0.2mL) 96-well Plates: Bio-Rad IQ5
• Fast (0.1mL) Plates: Bio-Rad CFX Connect and Bio-Rad CFX96 Touch

How do I obtain TaqMan documentation files for my TaqMan array plates?

Beginning in April 2016, TaqMan documentation files for TaqMan Array Plates (assay information files (AIF), experimental setup files, and plate layout files) can be downloaded from the Thermo Fisher Scientific website at https://www.thermofisher.com/taqmanfiles. To obtain your TaqMan documentation files:
• Select the appropriate product type.
• Enter the information being requested for the product type.
• Fixed TaqMan array plates: Enter the Part number and Batch number
• TaqMan Flexible Content panel array plates/Custom TaqMan array plates: Enter the Sales Order number and Batch number
• Click Submit.