Product Image
Applied Biosystems™

TaqMan™ Array, Human Activation of cAMP-Dependent PKA, Fast 96-well

Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede PlatteWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
44187471 x 96-well plate
Katalognummer 4418747
Preis (EUR)
202,92
Exklusiv online
267,00
Ersparnis 64,08 (24%)
Each
Menge:
1 x 96-well plate
Preis (EUR)
202,92
Exklusiv online
267,00
Ersparnis 64,08 (24%)
Each
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.Die TaqMan® Array Human Activation of cAMP-Dependent PKA 96-Well-Platte enthält 92 Assays für Gene, die mit der Aktivierung von cAMP-abhängiger PKA verbunden sind, und 4 Assays für Kandidatengene zur endogenen Kontrolle.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Format96-Well Platte
Interne SondenmodifikationMGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Anzahl Reaktionen1x 10 μl Reaktionen
ProduktlinieTaqMan
Menge1 x 96-well plate
ForschungskategorieZellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Biomarker-bezogene(r) Pathway(s), Entwicklung, Apoptose, Onkologie
SpeziesHuman
Zur Verwendung mit (Anwendung)Genexpression
FormGetrocknet
Marker oder FarbstoffFAM
ReaktionsgeschwindigkeitSchnell
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What mastermix can I use for running samples on TaqMan Gene Signature Array Plates?

We recommend that for standard (20 µL) TaqMan Array Plates, you use either the Universal Master Mix (I or II) or the Gene Expression MasterMix. For fast (10 µL) TaqMan Array Plates, use the Fast Universal Master Mix. The Fast Advanced Master Mix can also be used for either plate type, but we recommend following the protocol in this manual (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0025706_TaqManFastAdvMM_UG.pdf).

What is the minimum amount of TaqMan array plates I need to purchase to submit an order?

The minimum amount of TaqMan Array plates needed to submit an order is based on the plate type:
• Inventoried TaqMan array plates: 1 plate
• TaqMan Flexible Content panel array plates: 6 plates
• Custom TaqMan array plates: 6 plates
• Specialty TaqMan array plates: 10-20 plates (depends on assay format and configuration). Please contact our Specialty Plates team at Specialty_Plates@thermofisher.com for details.

Can our TaqMan Array Plates be run on non-Applied Biosystem real-time PCR instruments?

We recommend using our Plastics Selection Tool to verify which plates are compatible with your instrument model, https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-plastics/plastics-selection-guide.html.

Based on our testing, the 96-well TaqMan Array Plates can be used on the following non-Applied Biosystem real-time PCR instruments:
• Standard (0.2mL) 96-well Plates: Bio-Rad IQ5
• Fast (0.1mL) Plates: Bio-Rad CFX Connect and Bio-Rad CFX96 Touch

How do I obtain TaqMan documentation files for my TaqMan array plates?

Beginning in April 2016, TaqMan documentation files for TaqMan Array Plates (assay information files (AIF), experimental setup files, and plate layout files) can be downloaded from the Thermo Fisher Scientific website at https://www.thermofisher.com/taqmanfiles. To obtain your TaqMan documentation files:
• Select the appropriate product type.
• Enter the information being requested for the product type.
• Fixed TaqMan array plates: Enter the Part number and Batch number
• TaqMan Flexible Content panel array plates/Custom TaqMan array plates: Enter the Sales Order number and Batch number
• Click Submit.