Éster de β-bencilo de ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de β-bencilo de ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de β-bencilo de ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éster de β-bencilo de ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo 441930250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS2177-63-1
IUPAC Name2-amino-4-(benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
Molecular FormulaC11H13NO4
InChI KeyVGALFAWDSNRXJK-UHFFFAOYNA-N
SMILESNC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Powder
Specific optical rotation+26° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in dil HCl)
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only