Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™

Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorEsterilidadPlate CompatibilityN.º por caja
4422NaturalEstéril96 pocillos cuadrados Nunc10
276000NaturalEstéril96 pocillos redondos Nunc50
4410NaturalNo estéril96 pocillos redondos Nunc100
276002NaturalNo estéril96 pocillos redondos Nunc50
276003AmarilloNo estérilPlacas de 96 pocillos con tecnología de pared compartida50
276004RojoNo estérilPlacas de 96 pocillos con tecnología de pared compartida50
276005AzulNo estéril96 pocillos redondos Nunc50
276011NaturalNo estéril96 pocillos redondos Nunc50
9503230NaturalNo estéril96 pocillos cuadrados Nunc50
9503233NaturalEstéril96 pocillos cuadrados Nunc25
4410-11NaturalNo estérilBloque de 1 mL100
4411-11NaturalNo estéril96 pocillos redondos Nunc10
4412-11NaturalEstéril96 pocillos redondos Nunc10
4413-11NaturalNo estéril96 pocillos redondos Nunc240
4414-11NaturalEstéril96 pocillos redondos Nunc240
4415-11NaturalNo estéril240
4416-11NaturalEstéril240
4420-11NaturalNo estérilBloque de 2 mL100
4421-11NaturalNo estérilBloque de 2 mL10
4422-11NaturalEstérilBloque de 2 mL10
4430-11NaturalNo estérilTubos (0,5, 0,75, 1 ml)100
4431-11NaturalNo estéril10
4432-11NaturalEstérilTubos (0,5, 0,75, 1 ml)10
4431TS
también denominado 4431
NaturalNo estéril10
Número de catálogo 4422
Precio (MXN)
-
Color:
Natural
Esterilidad:
Estéril
Plate Compatibility:
96 pocillos cuadrados Nunc
N.º por caja:
10

Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.

Características:
  • Resistentes a las sustancias químicas y perforables, admiten bajas temperaturas de hasta - 80 ºC
  • La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
  • Tapones para pocillos de silicona precortados:
  • Los tapones para pocillos de silicona precortados permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
  • Los tapones para pocillos de silicona precortados permiten introducir una punta de pipeta o una sonda en el pocillo sin dañar el tapón
  • Los tapones de silicona precortados son resistentes a disolventes y no deben exponerse a productos con dimetilsulfóxido (DMSO) al 100 %
  • Información sobre pedidos:

    Alfombrillas estériles con envoltura individual.

    Nota:

    Diseñadas específicamente para su uso con microplacas con tecnología de«pared compartida». Las placas de polipropileno de 96 pocillos profundos DeepWell con tecnología de «pared compartida» también se ajustan a las placas de altura estándar de polipropileno de 96 pocillos Microwell. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100 %.

    Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Especificaciones
    Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
    Para utilizar con (aplicación)Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C
    N.º por caja10
    N.° por paquete10
    PrecortadosNo
    Tipo de productoCubierta de placa
    Solvent Or Alcohol ResistantSí
    Intervalo de temperatura (métrico)De -20 °C a +120 °C
    Forma del pocilloCuadrada
    adhesivo/a/sNinguno
    Certificación como material libre de ARNasa y ADNasaSí
    ColorNatural
    MaterialPolipropileno
    N.° de pocillos96
    PerforableNo
    Plate Compatibility96 pocillos cuadrados Nunc
    Línea de productosNunc
    EsterilidadEstéril
    Unit SizeCase of 10