Clorobenceno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorobenceno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorobenceno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Clorobenceno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
1 L
Número de catálogo 443000010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 L
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS108-90-7
IUPAC Namechlorobenzene
Molecular FormulaC6H5Cl
InChI KeyMVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Water=<0.005 %
Appearance (Form)Liquid
GC>=99.4 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only