Placa de verificación de instrumentos ARNasa P TaqMan™ para el sistema ViiA™ 7, 96 pocillos (para bloque de 0,2 ml)
El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de 96 pocillos del sistema ViiA™ 7 se utiliza para validarMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
4432382
1 placa de 96 pocillos
Número de catálogo 4432382
Precio (MXN)
21,180.72
Each
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Precio (MXN)
21,180.72
Each
El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de 96 pocillos del sistema ViiA™ 7 se utiliza para validar el rendimiento de los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems® ViiA™ 7 con el bloque de 96 pocillos.
El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de 96 pocillos del sistema ViiA™ 7 contiene una placa de PCR de 96 pocillos precargada con los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (1X mezcla maestra universal de PCR TaqMan®, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla.
El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de 96 pocillos del sistema ViiA™ 7 debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems® le recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de calibraciónCalibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos
Para utilizar con (aplicación)PCR en tiempo real (PCRq)
Para utilizar con (equipo)Sistema ViiA™ 7
Cantidad1 placa de 96 pocillos
Condiciones de envíoHielo seco
Tipo de productoPlaca de verificación de instrumentos ARNasa P
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Una placa de 96 pocillos para usar con el bloque de 0,2 ml.
Almacenar la placa entre - 15 y - 25 °C.
Preguntas frecuentes
When do I need to run the RNaseP calibration?
The RNaseP verification plate contains template, master mix, and a TaqMan assay for RNaseP. It is used to verify that the instrument is performing to specifications. If you have reason to suspect there is something wrong with the instrument, or if you want to rule out a chemistry issue, the RNaseP plate is a good way to test the system. The RNaseP verification plate is a single-use plate.
When do I need to run the RNaseP calibration for the QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System?
The RNaseP verification plate contains template, master mix, and a TaqMan assay for RNaseP. It is used to verify that the instrument is performing to specifications. If you have reason to suspect there is something wrong with the instrument, or if you want to rule out a chemistry issue, the RNaseP plate is a good way to test the system. The RNaseP verification plate is a single-use plate.
I want to purchase the ROI/Uniformity, background calibration and RNase P verification plates for the QuantStudio 5 Real Time PCR System, 96-well, 0.2 ml (Cat. No. A28139). What are the Catalog numbers for these plates?
The Catalog numbers are as follows:
Region of Interest (ROI) and Background Plates, 96‐well (Cat. No. 4432364)
TaqMan RNase P Instrument Verification Plate for ViiA 7 System, 96‐well (for 0.2 mL block) (Cat. No. 4432382)
For more information on calibration plates for the different Applied Biosystems Real Time PCR systems, please visit the following webpage.
Can I import a standard curve for my real-time PCR data into the Design & Analysis Software (v2.x)?
It is possible to import a standard curve into the Design & Analysis Software (v2.x) if you are analyzing results from one of the following Applied Biosystems real-time PCR instruments:
• 7900HT Fast Real-Time PCR System
• 7500/7500 Fast Real-Time PCR System
• StepOne/StepOne Plus Real-Time PCR System
• ViiA 7 Real Time PCR System
• QuantStudio 1 Real-Time PCR System
• QuantStudio 3 & 5 Real-Time PCR System
• QuantStudio 6 & 7 Flex Real-Time PCR System
• QuantStudio 6 & 7 Pro Real-Time PCR Systems
• QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR system
Follow the instructions below to import a standard curve for analysis in the Design & Analysis Software (v2.x):
1. Open the data file in the Design & Analysis Software (v2.x).
2. Click on Actions.
3. Click on "Standard Curve Analysis Setting".
4. Select "External Standard Curves" and click on "Import".
5. Browse to the proper .csv file and click "Open".
6. Click "Apply".