Picolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Picolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Picolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Picolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1452-77-3 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer 443360500
Preis (EUR)
-
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1452-77-3
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to off-white
HPLC>=97.5 %
Appearance (Form)Powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only