Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM
Applied Biosystems™

Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM

Los ensayos de ARN Plus TaqMan personalizados de Applied Biosystems son la versión personalizada de nuestros ensayos prediseñados TaqMan paraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
4441114S (360 reactions), made to order
4441118L (2900 reactions), made to order
4441117M (750 reactions), made to order
Número de catálogo 4441114
Precio (MXN)
7,670.72
Each
Cantidad:
S (360 reactions), made to order
Los ensayos de ARN Plus TaqMan personalizados de Applied Biosystems son la versión personalizada de nuestros ensayos prediseñados TaqMan para PCR en tiempo real cuantitativa.Los ensayos de ARN personalizados Plus TaqMan constan de un par de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (FAM) en el extremo 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.

Las características incluyen:
•Fáciles de usar: basta con añadir el ADNc y la mezcla maestra y procesar la PCRc (no se requieren curvas de fusión)
•Específicos: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son de MGB, con la consiguiente mejora de la especificidad del ensayo
•Sensibles: los ensayos TaqMan son ideales para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes
•Exactos: identifique pequeños cambios de plegado con alta precisión de cuantificación
•Contenido personalizado: diseñe fácilmente un ensayo para más de 20 especies
•Diseñados con toda la potencia bioinformática de la estructura de diseño del ensayo TaqMan, que utiliza algoritmos patentados que han generado millones de diseños de ensayos y que es considerado el punto de referencia en el sector para el diseño de PCRc

Tiempo de envío aproximado
Por encargo:4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa

Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia.Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional.No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional.Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación.Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.

Mezcla maestra recomendada:Mezcla maestra TaqMan Fast avanzada

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
N.º de reacciones360 reactions, made to order
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoExpresión génica personalizada TaqMan
CantidadS (360 reactions), made to order
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Concentración20X
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).

Almacenar a entre -15 y -25 °C.

Preguntas frecuentes

What can I do to improve the sensitivity of my qPCR assay?

If you are targeting a low-abundance gene, you may have trouble getting Ct values in a good, reliable range (Ct > 32). To increase the sensitivity of the assay, you may want to consider the following:

- Increase the amount of RNA input into your reverse transcription reaction, if possible
- Increase the amount of cDNA in your qPCR reaction (20% by volume max)
- Try a different reverse transcription kit, such as our SuperScript VILO Master Mix, for the highest cDNA yield possible
- Consider trying a one-step or Cells-to-CT type workflow (depending on your sample type)

How do I set the baseline for my qPCR experiment?

Most times your instrument software can automatically set a proper baseline for your data. Check out our short video, Understanding Baselines, for more information on how to set them (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5BjFAJHW-bE).

How do I set the threshold for my qPCR experiment?

In most cases your instrument software can automatically set a proper threshold for your data. Check out our short video, Understanding Thresholds, for more information on how to set them (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H_xsuRQIM9M).

I am not getting any amplification with my TaqMan Assay or SYBR Green primer set. What is causing this?

There could be several reasons for no amplification from an assay or primer set. Please see these examples and suggested solutions in our Real-Time Troubleshooting Tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/qpcr-education/real-time-pcr-troubleshooting-tool/gene-expression-quantitation-troubleshooting/no-amplification.html) for more details.

I am getting amplification in my no-template control (NTC) wells in my qPCR experiment. What is causing this?

There could be several reasons for amplification in a NTC well. Please see these examples and suggested solutions in our Real-Time Troubleshooting Tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/qpcr-education/real-time-pcr-troubleshooting-tool/gene-expression-quantitation-troubleshooting/amplification-no-template-control.html) for more details.