Heptanos, técnicos, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Heptanos, técnicos, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Heptanos, técnicos, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Heptanos, técnicos, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
4442700505 lTambor de plástico
Número de catálogo 444270050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 l
Envase:
Tambor de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS142-82-5
IUPAC Nameheptane
Molecular FormulaC7H16
InChI KeyIMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Boiling point94°C to 100°C
Density0.685 to 0.730 kg/l (15°C)
Appearance (Color)Clear colorless

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación